Acide 4-fluoro-2-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0680-1G F0680-5G
TCIAF0680-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAF0680-1G TCIAF0680-5G
Acide 4-fluoro-2-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-fluoro-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
Numéro MDL: MFCD00673010
Numéro CAS: 395-82-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=609f1c46fbe8da300ba7bcfa8e956b695f65643a&vid=609f1c46fbe8da300ba7bcfa8e956b695f65643a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité