Acide 4-fluoro-3-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methoxy-4-fluorobenzoic acid
F0681-1G F0681-5G
TCIAF0681-1GEA 44 EUR InStock
TCIAF0681-1G TCIAF0681-5G
Acide 4-fluoro-3-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-fluoro-3-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00272134
Numéro CAS: 82846-18-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48287dc194d6bc3829a3405c7c842961392ac74e&vid=48287dc194d6bc3829a3405c7c842961392ac74e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité