Acide 6-fluorosalicylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid, 2-Fluoro-6-hydroxybenzoic acid
F0553-1G F0553-5G
TCIAF0553-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAF0553-1G TCIAF0553-5G
Acide 6-fluorosalicylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-fluorosalicylique
Formule: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052179
Numéro CAS: 67531-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89d1225489b0fe1d8bb17c1c4ff4dceaab694da6&vid=89d1225489b0fe1d8bb17c1c4ff4dceaab694da6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité