Acide 4-fluorosalicylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0637-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAF0637-5G TCIAF0637-1G TCIAF0637-25G
Acide 4-fluorosalicylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-fluorosalicylique
Formule: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153168
Numéro CAS: 345-29-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/87/28969187.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité