L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-4-hydroxybenzoïque 98,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
Attention
T1943-1G T1943-5G
TCIAT1943-1GEA 126 EUR InStock
TCIAT1943-1G TCIAT1943-5G
Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-4-hydroxybenzoïque 98,0 Titrimetric
Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₂F₄O₃
MW: 210.08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129952
Numéro CAS: 652-34-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d521f4da23743e86b66327294fa20d034cab976&vid=3d521f4da23743e86b66327294fa20d034cab976&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité