1-Iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2153-25G T2153-5G
TCIAT2153-25GEA 215 EUR InStock
TCIAT2153-25G TCIAT2153-5G
1-Iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
1-Iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄F₃IO
Point d'ébullition: 97°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00042411
Numéro CAS: 103962-05-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af71670fd6cecfb89a6059ebf1cd512b42f0b25e&vid=af71670fd6cecfb89a6059ebf1cd512b42f0b25e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité