1-Nitro-3-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0884-25G N0884-5G
TCIAN0884-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAN0884-25G TCIAN0884-5G
1-Nitro-3-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
1-Nitro-3-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00041011
Numéro CAS: 2995-45-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a2748fdf7ff4771eb14cab83a609c34a6e6ad89&vid=5a2748fdf7ff4771eb14cab83a609c34a6e6ad89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité