o,α-α-α-Tétrafluoroanisol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α,2-Tetrafluoroanisole, 2-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene, 1-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
T2150-25G T2150-5G
TCIAT2150-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAT2150-25G TCIAT2150-5G
o,α-α-α-Tétrafluoroanisol ≥98.0% (par GC)
o,α-α-α-Tétrafluoroanisol
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD00236322
Numéro CAS: 2106-18-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06ca4618c8398d7dd2b97db1255a6a0ec1c94500&vid=06ca4618c8398d7dd2b97db1255a6a0ec1c94500&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité