Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m,α-α-α-Tetrafluoroanisol


036317-25G 036317-5G
FLUO036317-25GEA 0 EUR InStock
FLUO036317-25G FLUO036317-5G
m,α-α-α-Tetrafluoroanisol
m,α-α-α-Tétrafluoroanisol


Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236323
Numéro CAS: 1077-01-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité