m,α-α-α-Tétrafluoroanisol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0569-25G F0569-5G
TCIAF0569-25GEA 514 EUR InStock
TCIAF0569-25G TCIAF0569-5G
m,α-α-α-Tétrafluoroanisol ≥98.0% (par GC)
m,α-α-α-Tétrafluoroanisol
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD00236323
Numéro CAS: 1077-01-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d56a3a36a7ffa1bec329b12d07e2ac9e47cc72d8&vid=d56a3a36a7ffa1bec329b12d07e2ac9e47cc72d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité