Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p,α-α-α-Tetrafluoroanisol

Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)-1-fluorobenzene, 1-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene, α,α,α,4-Tetrafluoroanisole, 4-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene

036318-100G 036318-25G
FLUO036318-100GEA 0 EUR InStock
FLUO036318-100G FLUO036318-25G
p,α-α-α-Tetrafluoroanisol
p,α-α-α-Tétrafluoroanisol


Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point d'ébullition: 104…105 °C (1013 hPa)
Densité: 1,323 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040835
Numéro CAS: 352-67-0
EINECS: 206-523-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité