2-(Trifluorométhoxy)phénol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2156-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAT2156-5G TCIAT2156-25G
2-(Trifluorométhoxy)phénol ≥96.0% (par GC)
2-(Trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236324
Numéro CAS: 32858-93-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/14/28996014.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité