3-(Trifluorométhoxy)phénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1615-25G T1615-5G
TCIAT1615-25GEA 186 EUR InStock
TCIAT1615-25G TCIAT1615-5G
3-(Trifluorométhoxy)phénol ≥98.0% (par GC)
3-(Trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00040987
Numéro CAS: 827-99-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb61c5d91ef4ae9ecc84b56ee79179bde41bef1&vid=ebb61c5d91ef4ae9ecc84b56ee79179bde41bef1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité