4-(Trifluorométhoxy)phénol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1341-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAT1341-5G TCIAT1341-25G
4-(Trifluorométhoxy)phénol ≥95.0% (par GC)
4-(Trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Point de fusion: 17…18 °C
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00040988
Numéro CAS: 828-27-3
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/69/28995369.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité