Chlorure de 3,4-difluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D2941-1G D2941-5G
TCIAD2941-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD2941-1G TCIAD2941-5G
Chlorure de 3,4-difluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3,4-difluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (15 -rr)
Densité: 1,586 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00153120
Numéro CAS: 145758-05-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00d16e46bcb4a8b728f95f01ecf191ce2ed86d50&vid=00d16e46bcb4a8b728f95f01ecf191ce2ed86d50&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité