Chlorure de 3-fluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
F0790-25G F0790-5G
TCIAF0790-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAF0790-25G TCIAF0790-5G
Chlorure de 3-fluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point de fusion: 7°C
Numéro MDL: MFCD00042286
Numéro CAS: 701-27-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7535df969eda0d819bb5e1d7e98382ab7ce09ba&vid=c7535df969eda0d819bb5e1d7e98382ab7ce09ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité