2-Iodobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
I0586-25G I0586-250G
TCIAI0586-25GEA 33 EUR InStock
TCIAI0586-25G TCIAI0586-250G
2-Iodobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Iodobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Point d'ébullition: 274°C
Densité: 1,784 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016351
Numéro CAS: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21f861f07991784ed1a79b9cc3240b42e9e93000&vid=21f861f07991784ed1a79b9cc3240b42e9e93000&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité