4-Iodobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0369-25G I0369-5G
TCIAI0369-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAI0369-25G TCIAI0369-5G
4-Iodobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
4-Iodobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Point d'ébullition: 283°C
Densité: 1,655 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00017344
Numéro CAS: 51934-41-9
EINECS: 429-550-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cba82d0b4d52c22ae902141ac3a49b0b91a511a6&vid=cf9104727a87f0fe3bdd4c65befd917e9e46b494&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité