4-Iodobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0593-25G I0593-5G
TCIAI0593-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAI0593-25G TCIAI0593-5G
4-Iodobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
4-Iodobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112 °C
Densité: 2,02 g/cm³ (10 °C)
Numéro MDL: MFCD00016353
Numéro CAS: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31f86d14e9bc7cd58475aa16035c7e59b7b59863&vid=31f86d14e9bc7cd58475aa16035c7e59b7b59863&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité