1,3-Diméthoxy-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0636-10GEA 91.3 EUR InStock
TCIAD0636-10G
1,3-Diméthoxy-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Diméthoxy-4-iodobenzène
Formule: C₈H₉IO₂
MW: 264,06 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Numéro MDL: MFCD00059268
Numéro CAS: 20469-63-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/08/28975508.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité