Chlorure de 2-iodobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Iodobenzene-1-sulphonyl chloride
I0811-1G I0811-5G
TCIAI0811-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAI0811-1G TCIAI0811-5G
Chlorure de 2-iodobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-iodobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClIO₂S
MW: 302,52 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00833336
Numéro CAS: 63059-29-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9a8be47e63903e3e7b0d4a76de46c723d7caa9d&vid=f9a8be47e63903e3e7b0d4a76de46c723d7caa9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité