3-(Diméthylamino)phénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Dimethyl-3-hydroxyaniline, 3-Dimethylaminophenol
D0657-25G D0657-100G
TCIAD0657-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD0657-25G TCIAD0657-100G
3-(Diméthylamino)phénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Diméthylamino)phénol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 268°C
Point de fusion: 65…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002264
Numéro CAS: 99-07-0
EINECS: 202-727-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7c54ba1db3bf1c57018aaac7f9a8ca095a8f8ee&vid=d7c54ba1db3bf1c57018aaac7f9a8ca095a8f8ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité