Isothiocyanate de 4-nitrophényle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0826-25G N0826-5G
TCIAN0826-25GEA 194 EUR InStock
TCIAN0826-25G TCIAN0826-5G
Isothiocyanate de 4-nitrophényle ≥99.0% (par GC)
Isothiocyanate de 4-nitrophényle
Formule: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180,19 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007307
Numéro CAS: 2131-61-5
EINECS: 218-359-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d79071b9bf17de38e9758126bde5b8797afaaf2&vid=6d79071b9bf17de38e9758126bde5b8797afaaf2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité