Isothiocyanate de 2-méthoxyphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAI0512-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAI0512-5G TCIAI0512-25G
Isothiocyanate de 2-méthoxyphényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2-méthoxyphényle
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Point d'ébullition: 267°C
Numéro MDL: MFCD00011675
Numéro CAS: 3288-04-8
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/74/28972374.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité