Isothiocyanate de 3,4-diméthoxyphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0541-25G I0541-5G
TCIAI0541-25GEA 256 EUR InStock
TCIAI0541-25G TCIAI0541-5G
Isothiocyanate de 3,4-diméthoxyphényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 3,4-diméthoxyphényle
Formule: C₉H₉NO₂S
Point d'ébullition: 171 - 172 °C (7 -rr)
Point de fusion: 48…48.5 °C
Numéro MDL: MFCD00041075
Numéro CAS: 33904-04-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5fb4d377c92e6127659d5e4871be1c4b471fbea&vid=b5fb4d377c92e6127659d5e4871be1c4b471fbea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 96.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité