1,4-Diisothiocyanate de phényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 1,4-PhényldiisothiocyanateBitoscanate
TCIAP1279-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAP1279-5G TCIAP1279-25G
1,4-Diisothiocyanate de phényle ≥98.0% (par GC)
1,4-Diisothiocyanate de phényle
Formule: C₈H₄N₂S₂
MW: 192,27 g/mol
Point de fusion: 131 °C
Numéro MDL: MFCD00004811
Numéro CAS: 4044-65-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01308
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/09/28991909.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité