4-Nitro-o-phénylenediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0103-25G D0103-100G
TCIAD0103-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD0103-25G TCIAD0103-100G
4-Nitro-o-phénylenediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Nitro-o-phénylenediamine
Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: 197…202 °C
Numéro MDL: MFCD00007724
Numéro CAS: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Merck Index: 14,06622
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ff49049efe1aca2b899197c2a5c902126b6aff5&vid=2ff49049efe1aca2b899197c2a5c902126b6aff5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité