Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitro-m-phénylenediamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD0104-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD0104-25G
4-Nitro-m-phénylenediamine ≥98.0% (par GC)
4-Nitro-m-phénylenediamine


Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 159 °C
Numéro MDL: MFCD00025289
Numéro CAS: 5131-58-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/73/28974473.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 161.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité