Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
N0142-25G N0142-500G N0142-100G
TCIAN0142-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAN0142-25G TCIAN0142-500G TCIAN0142-100G
Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221,62 g/mol
Point de fusion: 69.5…69.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007430
Numéro CAS: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc5fd4c12b577a5b279edd48bd46a968795cef0d&vid=fc5fd4c12b577a5b279edd48bd46a968795cef0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 64.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité