Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
N0143-25G N0143-500G
TCIAN0143-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAN0143-25G TCIAN0143-500G
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221,62 g/mol
Point de fusion: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007435
Numéro CAS: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=943d7daab66e138d76b6f0e812d2ec512c8b2aed&vid=943d7daab66e138d76b6f0e812d2ec512c8b2aed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité