Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrophénétole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAN0216-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAN0216-25G
4-Nitrophénétole ≥98.0% (par GC)
4-Nitrophénétole


Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: 62 °C
Numéro MDL: MFCD00007330
Numéro CAS: 100-29-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/07/28989307.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité