Benzenesulfonohydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB0038-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB0038-25G TCIAB0038-100G TCIAB0038-500G
Benzenesulfonohydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Benzenesulfonohydrazide
Formule: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Numéro MDL: MFCD00007583
Numéro CAS: 80-17-1
ONU: 3226
ADR: 4.1,
Merck Index: 14,07598
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/11/28932211.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité