1-Bromo-4-ethynylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
B3701-1G B3701-5G
TCIAB3701-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB3701-1G TCIAB3701-5G
1-Bromo-4-ethynylbenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅Br
MW: 181,03 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Numéro MDL: MFCD00168822
Numéro CAS: 766-96-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=103a5795789c4e18548491316488b0345e70e5a7&vid=103a5795789c4e18548491316488b0345e70e5a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité