1-Fluoro-4-ethynylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0470-1G F0470-5G
TCIAF0470-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAF0470-1G TCIAF0470-5G
1-Fluoro-4-ethynylbenzène ≥98.0% (par GC)
1-Fluoro-4-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅F
MW: 120,13 g/mol
Point d'éclair: 29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00168823
Numéro CAS: 766-98-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bc1019f5351696ec6cc889ccb9d09c095da7812&vid=5bc1019f5351696ec6cc889ccb9d09c095da7812&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité