2-Bromocumène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2044-25G B2044-5G
TCIAB2044-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB2044-25G TCIAB2044-5G
2-Bromocumène ≥97.0% (par GC)
2-Bromocumène
Formule: C₉H₁₁Br
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00051567
Numéro CAS: 7073-94-1
EINECS: 230-370-0
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccac46ef22ed657487840cbf01586a6127663779&vid=ccac46ef22ed657487840cbf01586a6127663779&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité