3-Bromocumène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Bromo-3-isopropylbenzene
B2875-25G B2875-5G
TCIAB2875-25GEA 127 EUR InStock
TCIAB2875-25G TCIAB2875-5G
3-Bromocumène ≥98.0% (par GC)
3-Bromocumène
Formule: C₉H₁₁Br
MW: 199,09 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD01318112
Numéro CAS: 5433-01-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7a16e5a88e59dbec91e8086f0b3fcd73238d118&vid=f7a16e5a88e59dbec91e8086f0b3fcd73238d118&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité