4-Bromocumène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromoisopropylbenzene, 1-Bromo-4-isopropylbenzene
B2045-25G B2045-5G
TCIAB2045-25GEA 161 EUR InStock
TCIAB2045-25G TCIAB2045-5G
4-Bromocumène ≥97.0% (par GC)
4-Bromocumène
Formule: C₉H₁₁Br
MW: 199,09 g/mol
Point d'ébullition: 219°C
Point de fusion: -22°C
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00039159
Numéro CAS: 586-61-8
EINECS: 209-577-5
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcb97ec95fea45ef87af61c37b7bcf2c89e78922&vid=bcb97ec95fea45ef87af61c37b7bcf2c89e78922&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité