1-Bromo-4-hexylbenzène ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Bromophenyl)hexane
B1606-25G B1606-5G
TCIAB1606-25GEA 258 EUR InStock
TCIAB1606-25G TCIAB1606-5G
1-Bromo-4-hexylbenzène ≥90.0% (par GC)
1-Bromo-4-hexylbenzène
Formule: C₁₂H₁₇Br
MW: 241,17 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00061114
Numéro CAS: 23703-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b2fd9cfe9bd7a8ec204bc831e5c0a673e4cd3b3&vid=5b2fd9cfe9bd7a8ec204bc831e5c0a673e4cd3b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité