1-Bromo-4-nonylbenzène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Bromophenyl)nonane
B1596-25G B1596-5G B1596-1G
TCIAB1596-25GEA 637 EUR InStock
TCIAB1596-25G TCIAB1596-5G TCIAB1596-1G
1-Bromo-4-nonylbenzène ≥95.0% (par GC)
1-Bromo-4-nonylbenzène
Formule: C₁₅H₂₃Br
MW: 283,25 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00061116
Numéro CAS: 51554-94-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb7c6d5b6cc1efc748f09f04af8d12bfe9d183a1&vid=eb7c6d5b6cc1efc748f09f04af8d12bfe9d183a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité