1-Bromo-4-octylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Bromophenyl)octane
B2117-5G B2117-25G
TCIAB2117-5GEA 103 EUR InStock
TCIAB2117-5G TCIAB2117-25G
1-Bromo-4-octylbenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-octylbenzène
Formule: C₁₄H₂₁Br
MW: 269,22 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00038348
Numéro CAS: 51554-93-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f28bbfe5e932b284cb3b2401e233afa3b93182d&vid=6f28bbfe5e932b284cb3b2401e233afa3b93182d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité