1-Bromo-4-pentylbenzène ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1605-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB1605-5G TCIAB1605-25G
1-Bromo-4-pentylbenzène ≥90.0% (par GC)
1-Bromo-4-pentylbenzène
Formule: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,14 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00061113
Numéro CAS: 51554-95-1
EINECS: 472-220-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/67/28933367.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité