1-Bromo-4-propylbenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1889-25G B1889-5G
TCIAB1889-25GEA 213 EUR InStock
TCIAB1889-25G TCIAB1889-5G
1-Bromo-4-propylbenzène ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-4-propylbenzène
Formule: C₉H₁₁Br
Point d'ébullition: 225°C
Point de fusion: –41.5 °C
Densité: 1,283 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00012456
Numéro CAS: 588-93-2
EINECS: 454-790-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af3a9bac740be7924454314efd75c288d77d4499&vid=af3a9bac740be7924454314efd75c288d77d4499&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité