Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω-Bromo-2,4-dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: α-Bromo-2,4-dichloroacétophénone2-Bromo-1-(2,4-dichlorophényl)éthane-1-one2-Bromo-2',4'-dichloroacétophénone

TCIAD3351-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD3351-5G
ω-Bromo-2,4-dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
ω-Bromo-2,4-dichloroacétophénone


Formule: C₈H₅BrCl₂O
MW: 267,94 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053005
Numéro CAS: 2631-72-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/37/28980337.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité