ω-Bromo-3,4-dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 3,4-Dichlorophenacyl bromide, α-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
B2837-25G B2837-5G
TCIAB2837-25GEA 242 EUR InStock
TCIAB2837-25G TCIAB2837-5G
ω-Bromo-3,4-dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
ω-Bromo-3,4-dichloroacétophénone
Formule: C₈H₅BrCl₂O
MW: 267,94 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051581
Numéro CAS: 2632-10-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e188b475d1eb2b23e42be7669ab4306d07702c08&vid=e188b475d1eb2b23e42be7669ab4306d07702c08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité