α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
C2098-25G C2098-5G
TCIAC2098-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAC2098-25G TCIAC2098-5G
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Point de fusion: 33…35 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236025
Numéro CAS: 45767-66-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=506d84189b33a4574dc2651be652f51f7c0a4678&vid=506d84189b33a4574dc2651be652f51f7c0a4678&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité