α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluène ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chloro-2-fluorobenzene
C2118-1G C2118-5G
TCIAC2118-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC2118-1G TCIAC2118-5G
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluène ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Point d'ébullition: 125 - 126 °C (15 -rr)
Numéro MDL: MFCD00042503
Numéro CAS: 85070-47-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=928969ed53b5061c9e1c387fcb48e2648cd79344&vid=928969ed53b5061c9e1c387fcb48e2648cd79344&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Freezing point 27.0 to 32.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité