α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2474-1G C2474-5G
TCIAC2474-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC2474-1G TCIAC2474-5G
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788472
Numéro CAS: 493024-39-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cca0bac6806a7defa41e92f52129e7b39ac0534d&vid=cca0bac6806a7defa41e92f52129e7b39ac0534d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité