Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAC2360-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAC2360-5G
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluène ≥97.0% (par GC)
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluène


Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Point d'ébullition: 45°C
Numéro MDL: MFCD01631437
Numéro CAS: 71916-91-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/51/28939351.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité