α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
C2483-25G C2483-5G
TCIAC2483-25GEA 208 EUR InStock
TCIAC2483-25G TCIAC2483-5G
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00831105
Numéro CAS: 71916-82-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28026d937d72f682813219bfa3961e0e7d7871bd&vid=28026d937d72f682813219bfa3961e0e7d7871bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité