α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
C2484-1G C2484-5G
TCIAC2484-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC2484-1G TCIAC2484-5G
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115859
Numéro CAS: 206362-80-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=679748897e9b0c9de237cce535fe3980e8c94987&vid=679748897e9b0c9de237cce535fe3980e8c94987&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité